Documents
579653
Sigma-Aldrich
Naphthalene-13C10
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Naphthalene-ul-13C
About This Item
Formule linéaire :
13C10H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
80-82 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2[13cH]1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Clé InChI
UFWIBTONFRDIAS-IIYFYTTLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)