Principaux documents
579270
Sigma-Aldrich
meso-Octamethylcalix(4)pyrrole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H36N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Chaîne SMILES 
CC1(C)c2ccc([nH]2)C(C)(C)c3ccc([nH]3)C(C)(C)c4ccc([nH]4)C(C)(C)c5ccc1[nH]5
InChI
1S/C28H36N4/c1-25(2)17-9-11-19(29-17)26(3,4)21-13-15-23(31-21)28(7,8)24-16-14-22(32-24)27(5,6)20-12-10-18(25)30-20/h9-16,29-32H,1-8H3
Clé InChI
XZCHDFOYWDLFEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable