Principaux documents
579092
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Yellow 7 methacrylate)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Température de transition
Tg 94 °C
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
366 nm
Application
NLO polymer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable