Principaux documents
579068
Sigma-Aldrich
Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].COc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenu apparenté
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.