57903
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Trimethylsilyl)methyl iodide
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
pb
139-141 °C (lit.)
Densité
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Clé InChI
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.