Principaux documents
578223
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)-2-furoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
179-181 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11(15-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YZDIEQFFXQUBRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable