Principaux documents
576743
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-bromopropionate
97%
Synonyme(s) :
2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl bromide, 3-Bromopropionic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4470 (lit.)
pb
30 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
RMWVUWLBLWBQDS-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 3-bromopropionate may be used to synthesize the following:
  • tert-butyl-12-cholesteryloxi-4,7,10-trioxadodecanoate[1]
  • 2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-α-L-fucopyranoside[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
"Synthesis and Biological Evaluation of S-Neofucopeptides as E-and P-Selectin Inhibitors"
Moreno-Vargas.JA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(17), 2973-2982 (2008)
?Synthesis and characterization of a carboxylic acid derivative for liposomal preparations?
Ionescu C, et al.
Synthesis, 61(04) (2013)