Principaux documents
576093
Sigma-Aldrich
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
CHOC6H4BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=O)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable