Key Documents
575704
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) tetrachloropalladate(II)
99.999%
Synonyme(s) :
NSC 212525
About This Item
Formule linéaire :
[Pd(NH3)4](PdCl4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.999%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
192 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.[Pd++].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.4H3N.2Pd/h4*1H;4*1H3;;/q;;;;;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
SAZHJAFUUQUXRW-UHFFFAOYSA-J
Application
Studies involving
  • The thermal decomposition of ammonium and ammine chloro complexes of palladium
  • Bactericidal activities
  • Anticaner activities
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable