Principaux documents
575658
Sigma-Aldrich
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
66-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable