Principaux documents
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-iodopropane
95%
Synonyme(s) :
3-(4-Methoxyphenoxy)propyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H4O(CH2)3I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5758 (lit.)
Pf
21-24 °C (lit.)
Densité
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clé InChI
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable