Key Documents
571954
Sigma-Aldrich
N-Butylhexamethyleneimine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456
Densité
0.836 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
Clé InChI
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter