Documents
571539
Sigma-Aldrich
[9,9-Bis(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl]bisboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-diyl boronic acid, 9,9-Di(2′-ethylhexyl)fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-Di(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-bisboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H44B2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
478.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
>250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B(O)O)B(O)O
InChI
1S/C29H44B2O4/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30(32)33)13-15-25(27)26-16-14-24(31(34)35)18-28(26)29/h13-18,21-22,32-35H,5-12,19-20H2,1-4H3
Clé InChI
RBFWXVHGJQDSGG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Coupling reactions
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable