Documents
570540
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]aziridine-2-carboxylate
98%
Synonyme(s) :
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-azridinecarboxylate, 1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridine-2(R)-carboxylic acid (−)-menthol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H31NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
Pf
75-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
Clé InChI
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable