Key Documents
569887
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyclohexylcarbodiimido)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Cyclohexylcarbodiimide, silica gel supported
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
0.9 mmol/g loading
Superficie
500 m2/g
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Application
Coupling agent for the synthesis of amides and esters.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.