Key Documents
569259
Sigma-Aldrich
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC6Cl2Br2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
104-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
Clé InChI
IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable