Key Documents
569216
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(NO2)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.5370 (lit.)
Point d'ébullition
255-256 °C (lit.)
Densité
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
Clé InChI
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Attention
Refrigerate
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.9 °C - closed cup