Principaux documents
567116
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane monooxide
97%
Synonyme(s) :
[3-(Diphenylphosphino)propyl]diphenylphosphine oxide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
106-108 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
Clé InChI
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable