Documents
567086
Sigma-Aldrich
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
95%
Synonyme(s) :
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Formule linéaire :
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4750 (lit.)
Point d'ébullition
258-259 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1.154 g/mL
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.4 °C - closed cup