Documents
566896
Sigma-Aldrich
1-Octylpiperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4670 (lit.)
Point d'ébullition
240-241 °C (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C12H26N2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11-8-13-9-12-14/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
RRZDZQLIIMBIDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.1 °C - closed cup