Documents
566195
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C9H7)2Hf(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: hafnium
Pf
107-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
Clé InChI
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable