566101
Bis(indenyl)halfnium(IV) dichloride
About This Item
Pertinence de la réaction
core: hafnium
reagent type: catalyst
Pf
211-215 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
YVAJTQPCQNUSIG-UHFFFAOYSA-L
Application
- Cocatalyst in dehydrogenation of cyclooctane
Catalyst for:
- CH activation reactions
- Metalation of Bronsted acids
- Chain termination reactions in ethene polymerization
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges