Principaux documents
565954
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-2,6-diaminoanisole
97%
Synonyme(s) :
4-tert-Butyl-2,6-diamino-1-methoxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H2(NH2)2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
111-113 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(N)cc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H18N2O/c1-11(2,3)7-5-8(12)10(14-4)9(13)6-7/h5-6H,12-13H2,1-4H3
Clé InChI
SDOPSILBEXNRPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable