Documents
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tribromo-2-methoxy-4-methylbenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6HBr3OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
Clé InChI
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable