Principaux documents
565113
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bismethacrylamide
Synonyme(s) :
3,8-Bismethacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bismethacryloyl ethidium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H28BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm
415 nm (2nd)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
Clé InChI
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable