Principaux documents
564559
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH(CH3)2)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
79-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
Clé InChI
HURKIYCPAQBJFZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable