Key Documents
563501
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable