Principaux documents
563358
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chloronitrobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3OCH2C6H5(Cl)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
115-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable