Principaux documents
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Beilstein:
5377812
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
Composition
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
Clé InChI
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.