Principaux documents
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
118-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable