Documents
562661
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-3-(trifluoromethyl)benzene
98%
Synonyme(s) :
1-(3′-Trifluoromethylphenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4760 (lit.)
Point d'ébullition
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
Clé InChI
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup