Principaux documents
561355
Sigma-Aldrich
3-(Acetylamino)-5-amino-4-hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
Clé InChI
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable