Principaux documents
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
45.5-49.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C