Principaux documents
561282
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH2BrC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Contient
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.5780 (lit.)
pb
91 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for protection of hydroxyl groups that is removable by treatment with DDQ. Used in a recent synthesis of (R)-(–)-argentilactone.[1]
Synthesis, 2879-2879 (2006)