Principaux documents
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5440 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
Clé InChI
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable