Principaux documents
559547
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
177-181 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NS(=O)(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
IPAFNZVMBOZODU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonamide can be synthesized from 2,4,6-trichlorobenzenesulfonyl chloride.[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Castedo L, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (2014)