Principaux documents
559504
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4,5,6,7-tetrafluorophthalimide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C8NF4O2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
Clé InChI
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable