Documents
559415
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylaniline
97%
Synonyme(s) :
5-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-3-methylaniline may be used to synthesize 4-methoxy-3′-methyl-4′-fluorobiphenyl and diimine Schiff bases.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Effects of fluorine substitution on the solvatochromic behaviour of an iron (II)-cyanide Schiff base complex.
Richard C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 90(20), 3071-3075 (1994)
Novel analgesic-antiinflammatory salicylates.
Hannah J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21(11), 1093-1100 (1978)