557412
6-Fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Essai
97%
Forme
solid
Pf
207-211 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clé InChI
ZKNRUFWEZPGGQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable