55730
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
112-114 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3