Key Documents
557129
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(V) dibenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3Sb(O2CC6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
174-179 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(O[Sb](OC(=O)c1ccccc1)(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5