55609
17β-Hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Dehydro-17α-methyltestosterone, Dianabol, Methandienone, Methandrostenolone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −0.5±0.5°, c = 1.1% in chloroform
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
164-166 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
XWALNWXLMVGSFR-HLXURNFRSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable