Documents
555924
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6F2H2SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D >1.566 (lit.)
Point d'ébullition
266 °F (lit.)
Densité
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
Clé InChI
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges