Principaux documents
555827
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-ethyl-3-methylglutarimide
97%
Synonyme(s) :
4-Ethyl-4-methyl-2,6-dioxo-3,5-piperidine dicarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
183-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC1(C)C(C#N)C(=O)NC(=O)C1C#N
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-3-10(2)6(4-11)8(14)13-9(15)7(10)5-12/h6-7H,3H2,1-2H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
ISARNQWKABTJEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable