Principaux documents
555568
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
25 G
95,40 €
95,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
95,40 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4480 (lit.)
pb
164-165 °C (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2,3-dichloropropionate can be prepared from ethyl acrylate via chlorination.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)