Principaux documents
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4COClSCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5220 (lit.)
pb
229-230 °C (lit.)
Densité
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
fluoro
thioether
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
117.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter