Documents
555436
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
250-254 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Clé InChI
HBYJTLZNKNUTCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable