Principaux documents
555207
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl morpholine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
MP Morpholine resin, MP Morpholinomethyl polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
ScavengePore
Forme
macroporous
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
0.7-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
40-70 mesh
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable