Documents
554766
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-AMS resin
30-40 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
(Aminomethyl)polystyrene, AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
2.0 mmol/g loading
Taille des particules
30-40 mesh
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Informations légales
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable