Documents
554464
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-1,1,3-triphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −83°, c = 1 in chloroform
Pf
139-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21NO/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(23,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20,23H,16,22H2/t20-/m0/s1
Clé InChI
KBXBDYRXZGBOIH-FQEVSTJZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable